Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200282-1G PC200282-500MG
APOSPC200282-1GEA 633 EUR
APOSPC200282-1G APOSPC200282-500MG
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₇H₅F₃N₂O₄
Pto. de fusión: 225…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922685
Núm. CAS: 936476-63-0