6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 519 EUR
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₁₀H₉F₃N₄
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16890144
Núm. CAS: 1242267-90-8