4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 244 EUR
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formula: C₉H₄ClF₃N₂
MW: 232,5900 g/mol
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793683
Núm. CAS: 52353-35-2