Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200286-1G PC200286-500MG
APOSPC200286-1GEA 471 EUR
APOSPC200286-1G APOSPC200286-500MG
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO₃
MW: 311,26 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193104
Núm. CAS: 1192263-87-8