5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 720 EUR
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.05 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094968
Núm. CAS: 1198475-24-9