2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200288-1G PC200288-500MG
APOSPC200288-1GEA 471 EUR
APOSPC200288-1G APOSPC200288-500MG
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formula: C₈H₃ClF₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581666
Núm. CAS: 1203898-23-0