1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200289-1G PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA 626 EUR
APOSPC200289-1G APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₆H₄F₃N₃
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12403326
Núm. CAS: 1049772-79-3