3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 626 EUR
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₃BrFN₃O₂
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20444429
Núm. CAS: 1353877-95-8