4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200291-1G PC200291-500MG
APOSPC200291-1GEA 626 EUR
APOSPC200291-1G APOSPC200291-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₇H₅F₃N₄
MW: 202,14 g/mol
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261252
Núm. CAS: 1211579-79-1