Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200292-1G
PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA
626
EUR
APOSPC200292-1G
APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Formula:
C₉H₇ClF₃NO₂ Pto. Ebullición: 74…76 °C/0,3mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14581663 Núm. CAS: 1198475-44-3 |