N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 626 EUR
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Formula: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,19 g/mol
Pto. de fusión: 143…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08762128
Núm. CAS: 929418-48-4