Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 1070 EUR
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025894
Núm. CAS: 1147979-45-0