Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 724 EUR
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₇F₆NO₂
MW: 287,16 g/mol
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015230
Núm. CAS: 1280520-88-8