[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 724 EUR
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Pto. Ebullición: 140 °C/0,9mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622807
Núm. CAS: 1228182-61-3