3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 724 EUR
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581664
Núm. CAS: 796090-27-2