[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200304-1G PC200304-500MG
APOSPC200304-1GEA 724 EUR
APOSPC200304-1G APOSPC200304-500MG
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₄Cl₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025911
Núm. CAS: 1160474-70-3