2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC200305-1G PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA 1090 EUR
APOSPC200305-1G APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501683
Núm. CAS: 1092343-70-8