4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 510 EUR
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₉H₆ClF₃N₄
Pto. de fusión: 167…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622823
Núm. CAS: 1242267-93-1