3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200310-500MG
APOSPC200310-500MGEA 473 EUR
APOSPC200310-500MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₄F₃IN₂
MW: 312,03 g/mol
Pto. de fusión: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11857744
Núm. CAS: 1142192-57-1