Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-3-methoxybenzoate
PC200313-10G PC200313-1G PC200313-5G
APOSPC200313-10GEA 157 EUR
APOSPC200313-10G APOSPC200313-1G APOSPC200313-5G
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203732
Núm. CAS: 74385-37-8