2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200314-1G PC200314-500MG PC200314-5G
APOSPC200314-1GEA 270 EUR
APOSPC200314-1G APOSPC200314-500MG APOSPC200314-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid 90%
2-Bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
MW: 235.02 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21333206
Núm. CAS: 91659-19-7