Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
PC200315-500MG PC200315-250MG PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA 190 EUR
APOSPC200315-500MG APOSPC200315-250MG APOSPC200315-1G
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₃
MW: 260,17 g/mol
Pto. de fusión: 181…182 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12498703
Núm. CAS: 932041-12-8