5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 187 EUR
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₀FNO₂
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921611
Núm. CAS: 218301-23-6