tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200319-1G PC200319-500MG
APOSPC200319-1GEA 270 EUR
APOSPC200319-1G APOSPC200319-500MG
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₀FN₃O₅
Pto. de fusión: 117…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22373671
Núm. CAS: 1379526-99-4