2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC200331-1G PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA 248 EUR
APOSPC200331-1G APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₉FN₄
Pto. de fusión: 145…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921599
Núm. CAS: 1353878-22-4