Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 248 EUR
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈FNO₅
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921594
Núm. CAS: 159768-50-0