Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200333-1G PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA 181 EUR
APOSPC200333-1G APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₃
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20482372
Núm. CAS: 1007455-22-2