N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 336 EUR
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formula: C₉H₇F₃INO₂
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408815
Núm. CAS: 874814-76-3