(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200335-1G
APOSPC200335-1GEA 98.6 EUR
APOSPC200335-1G
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt
Formula: C₅H₁₁BF₃NO
MW: 168,95 g/mol
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20134168
Núm. CAS: 1268340-94-8