Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 431 EUR
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₆ClF₃N₂O₂
MW: 242,59 g/mol
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22373662
Núm. CAS: 855345-12-9