3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC200339-5G
PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA
75.4
EUR
APOSPC200339-5G
APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formula:
C8H4FNO MW: 149.1200 g/mol Pto. Ebullición: 205 °C Pto. de fusión: 82…84 °C Pto. de inflamación: 77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974123 Núm. CAS: 1003708-42-6 |