4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 487 EUR
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921572
Núm. CAS: 949513-12-6