Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 487 EUR
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₈FNO₃
MW: 209,18 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20482373
Núm. CAS: 1007455-23-3