Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200348-1G PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA 361 EUR
APOSPC200348-1G APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Pto. de fusión: 43…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16159159
Núm. CAS: 159768-51-1