Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200349-1G PC200349-500MG
APOSPC200349-1GEA 487 EUR
APOSPC200349-1G APOSPC200349-500MG
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Ethyl-5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₈F₆N₂O₂
MW: 338,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22373660
Núm. CAS: 1379526-96-1