5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 611 EUR
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Pto. de fusión: 171 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22373654
Núm. CAS: 1379526-94-9