6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC200355-1G PC200355-250MG PC200355-5G
APOSPC200355-1GEA 33.5 EUR
APOSPC200355-1G APOSPC200355-250MG APOSPC200355-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781444
Núm. CAS: 885520-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III