Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 4-Pyridyltrifluoroborate
PC200374-5G
APOSPC200374-5GEA 127 EUR
APOSPC200374-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₄BF₃KN
MW: 184,9965 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038543
Núm. CAS: 1111732-87-6