Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
PC200386-5G
APOSPC200386-5GEA 63.8 EUR
APOSPC200386-5G
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784376
Núm. CAS: 252726-24-2