2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200396-1G PC200396-500MG
APOSPC200396-1GEA 145 EUR
APOSPC200396-1G APOSPC200396-500MG
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06857923
Núm. CAS: 144060-99-1