4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200402-10G PC200402-1G PC200402-5G
APOSPC200402-10GEA 613 EUR
APOSPC200402-10G APOSPC200402-1G APOSPC200402-5G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436597
Núm. CAS: 705-24-8