4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC200406-1G PC200406-500MG PC200406-5G
APOSPC200406-1GEA 265 EUR
APOSPC200406-1G APOSPC200406-500MG APOSPC200406-5G
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
4-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12131135
Núm. CAS: 204384-26-9