5-Fluoronicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
PC200409-25G PC200409-5G
APOSPC200409-25GEA 188 EUR
APOSPC200409-25G APOSPC200409-5G
5-Fluoronicotinato de metilo
5-Fluoronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01692049
Núm. CAS: 455-70-9