4-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
PC200410-100G
APOSPC200410-100GEA 97.3 EUR
APOSPC200410-100G
4-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo
4-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203731
Núm. CAS: 179232-29-2