2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid,pinacol ester, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PC200435-5G
APOSPC200435-5GEA 148 EUR
APOSPC200435-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BFO₄
MW: 280,0997 g/mol
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855962
Núm. CAS: 603122-79-8