3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 88.6 EUR
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261257
Núm. CAS: 651026-98-1