Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 193 EUR
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂FNO₃
MW: 249,24 g/mol
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09756447
Núm. CAS: 954230-39-8