(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
PC200534-10G PC200534-1G PC200534-5G
APOSPC200534-10GEA 248 EUR
APOSPC200534-10G APOSPC200534-1G APOSPC200534-5G
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02295721
Núm. CAS: 404-98-8