4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200541-1G PC200541-100MG PC200541-250MG PC200541-500MG PC200541-2.5G PC200541-5G
APOSPC200541-1GEA 180 EUR
APOSPC200541-1G APOSPC200541-100MG APOSPC200541-250MG APOSPC200541-500MG APOSPC200541-2.5G APOSPC200541-5G
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₇FN₂O
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00104658
Núm. CAS: 288401-64-9