4-Cloro-6-fluoro-2-metilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
PC200558-1G PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA 52.2 EUR
APOSPC200558-1G APOSPC200558-5G
4-Cloro-6-fluoro-2-metilquinolina
4-Cloro-6-fluoro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₇ClFN
MW: 195,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272332
Núm. CAS: 18529-01-6